1-(2,6-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylphenylthioharnstoff, 1-(2,6-Xylyl)thioharnstoff, N-(2,6-Dimethylphenyl)thioharnstoff
018639-5G
FLUO018639-5GEA 167 EUR
FLUO018639-5G
1-(2,6-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 180,27 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
MDL: MFCD00041165
CAS-Nummer: 6396-76-5
EINECS: 229-005-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I