(3,5-Dinitro-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018643-1G
FLUO018643-1GEA 31.1 EUR
FLUO018643-1G
(3,5-Dinitro-4-hydroxyphenyl)essigsäure
(3,5-Dinitro-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆N₂O₇
Molecular Weight: 242,14 g/mol
MDL: MFCD00016995
CAS-Nummer: 10463-37-3