ω-Ethoxyacetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: α-Ethoxyacetophenon, 2-Ethoxyacetophenon

018652-10G
FLUO018652-10GEA 91.2 EUR
FLUO018652-10G
ω-Ethoxyacetophenon
ω-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 243.5
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Dichte: 1.0036 g/cm³ (78 °C)
MDL: MFCD00017262
CAS-Nummer: 14869-39-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR