3-Ethoxybenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM

018654-10G
FLUO018654-10GEA 123 EUR
FLUO018654-10G
3-Ethoxybenzaldehyd
3-Ethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016606
CAS-Nummer: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR