3-Ethoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018662-2G
FLUO018662-2GEA
0
EUR
FLUO018662-2G
3-Ethoxybenzonitril
3-Ethoxybenzonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001805 CAS-Nummer: 25117-75-3 EINECS: 246-632-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |