N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
018669-10G
FLUO018669-10GEA
68.4
EUR
FLUO018669-10G
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ Molecular Weight: 219,20 g/mol |
MDL:
MFCD00005893 CAS-Nummer: 22509-74-6 EINECS: 245-048-5 |