α-Chlor-4-ethyltoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Chlor-p-ethyltoluol
018680-10G
FLUO018680-10GEA
308
EUR
FLUO018680-10G
α-Chlor-4-ethyltoluol
α-Chlor-4-ethyltoluol
Formel:
C₉H₁₁Cl Molecular Weight: 154,64 g/mol |
MDL:
MFCD00039357 CAS-Nummer: 1467-05-6 UN: 3265 ADR: 8,III |