Ethyl-2-naphthoat
Lieferant: FLUOROCHEM
018687-10G
FLUO018687-10GEA
438
EUR
FLUO018687-10G
Ethyl-2-naphthoat
Ethyl-2-naphthoat
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Molecular Weight: 200,23 g/mol |
MDL:
MFCD00016811 CAS-Nummer: 3007-91-8 EINECS: 221-119-6 |