Ethyl-3-nitrobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Nitrobenzoesäureethylester
018688-10G
FLUO018688-10GEA 65.3 EUR
FLUO018688-10G
Ethyl-3-nitrobenzoat
Ethyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,17 g/mol
MDL: MFCD00014702
CAS-Nummer: 618-98-4
EINECS: 210-574-6