(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl-(4-nitrophenyl)acetat
018689-10G
FLUO018689-10GEA
156
EUR
FLUO018689-10G
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209,2 g/mol |
MDL:
MFCD00017046 CAS-Nummer: 5445-26-1 EINECS: 226-646-5 |