Ethylpropionylacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
018694-10G
FLUO018694-10GEA 82.1 EUR
FLUO018694-10G
Ethylpropionylacetat
Ethylpropionylacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
MDL: MFCD00009317
CAS-Nummer: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5