4-Ethyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Ethyl-3-thiosemicarbazid
018695-10G
FLUO018695-10GEA
0
EUR
FLUO018695-10G
4-Ethyl-3-thiosemicarbazid
4-Ethyl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₃H₉N₃S Molecular Weight: 119,19 g/mol Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 84 °C |
MDL:
MFCD00007618 CAS-Nummer: 13431-34-0 EINECS: 236-553-1 |