1-Hexyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-Hexylthioharnstoff
018711-1G
FLUO018711-1GEA
73.1
EUR
FLUO018711-1G
1-Hexyl-2-thioharnstoff
1-Hexyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₇H₁₆N₂S Molecular Weight: 160.28 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 83 |
MDL:
MFCD00041198 CAS-Nummer: 21071-27-2 |