2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
018720-1G
FLUO018720-1GEA
162
EUR
FLUO018720-1G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00016596 CAS-Nummer: 7310-95-4 EINECS: 230-768-4 |