trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(E)-4-(2-Nitrovinyl)phenol
018725-2G
FLUO018725-2GEA
0
EUR
FLUO018725-2G
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165,1461 g/mol |
MDL:
MFCD00060551 CAS-Nummer: 22568-49-6 |