(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Hydroxybenzylcyanid
018726-1G
FLUO018726-1GEA 0 EUR
FLUO018726-1G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
MDL: MFCD00002383
CAS-Nummer: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0