3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(2-Hydroxyphenyl)propansäure
018727-5G
FLUO018727-5GEA 48.8 EUR
FLUO018727-5G
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MDL: MFCD00014026
CAS-Nummer: 495-78-3