3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
018729-10G
FLUO018729-10GEA 303 EUR
FLUO018729-10G
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
MDL: MFCD00016492
CAS-Nummer: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III