1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 4-Hydroxyphenylthiourea
018733-10G
FLUO018733-10GEA 371 EUR
FLUO018733-10G
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 168,22 g/mol
MDL: MFCD00041186
CAS-Nummer: 1520-27-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III