α-Brom-3-iodtoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: α-Brom-m-iodtoluol, 3-Iodbenzylbromid

018739-5G
FLUO018739-5GEA 148 EUR
FLUO018739-5G
α-Brom-3-iodtoluol
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296.93 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR