5-Iod-1,3-benzodioxol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Iodobenzo[d][1,3]dioxole
018746-5G
FLUO018746-5GEA
107
EUR
FLUO018746-5G
5-Iod-1,3-benzodioxol
5-Iod-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅IO₂ Molecular Weight: 248,0179 g/mol |
MDL:
MFCD00079766 CAS-Nummer: 5876-51-7 |