(Iodmethyl)trimethylammoniumiodid
Lieferant: FLUOROCHEM
018747-2G
FLUO018747-2GEA
0
EUR
FLUO018747-2G
(Iodmethyl)trimethylammoniumiodid
(Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Formel:
C₄H₁₁I₂N |
MDL:
MFCD00031647 CAS-Nummer: 39741-91-8 EINECS: 254-611-4 |