1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018757-1G
FLUO018757-1GEA
72.9
EUR
FLUO018757-1G
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₁₀H₁₄N₂S |
MDL:
MFCD00060459 CAS-Nummer: 65259-91-8 |