5-Methoxybenzofuran
Lieferant: FLUOROCHEM
018772-1G
FLUO018772-1GEA
233
EUR
FLUO018772-1G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,16 g/mol |
MDL:
MFCD00079770 CAS-Nummer: 13391-28-1 |