7-Methoxybenzofuran
Lieferant: FLUOROCHEM
018773-1G
FLUO018773-1GEA
288
EUR
FLUO018773-1G
7-Methoxybenzofuran
7-Methoxybenzofuran
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,16 g/mol |
MDL:
MFCD01310825 CAS-Nummer: 7168-85-6 |