5-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018774-1G
FLUO018774-1GEA
101
EUR
FLUO018774-1G
5-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00079771 CAS-Nummer: 10242-08-7 |