Ethyl-5-methoxy-2-benzofurancarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
018776-1G
FLUO018776-1GEA
155
EUR
FLUO018776-1G
Ethyl-5-methoxy-2-benzofurancarboxylat
Ethyl-5-methoxy-2-benzofurancarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₂O₄ |
MDL:
MFCD00079772 CAS-Nummer: 50551-56-9 |