3-Anisoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Anissäurechlorid, 3-Methoxybenzoylchlorid, 3-Methoxybenzoesäurechlorid, m-Anissäurechlorid
018779-10G
FLUO018779-10GEA 141 EUR
FLUO018779-10G
3-Anisoylchlorid
3-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000673
CAS-Nummer: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
UN: 1729
ADR: 8,II