3-Methoxybenzylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

018781-10G
FLUO018781-10GEA 58.7 EUR
FLUO018781-10G
3-Methoxybenzylchlorid
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR