7-Methoxycumarin
Lieferant: FLUOROCHEM
018786-5G
FLUO018786-5GEA 0 EUR
FLUO018786-5G
7-Methoxycumarin
7-Methoxycumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006876
CAS-Nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3