1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Methoxyethyl)thiourea
018788-5G
FLUO018788-5GEA
299
EUR
FLUO018788-5G
1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₄H₁₀N₂OS Molecular Weight: 134.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00060469 CAS-Nummer: 102353-42-4 |