4-Methoxy-3-methylphenylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018791-1G
FLUO018791-1GEA
39.9
EUR
FLUO018791-1G
4-Methoxy-3-methylphenylessigsäure
4-Methoxy-3-methylphenylessigsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD00041034 CAS-Nummer: 4513-73-9 |