(3-Methoxyphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-one
018796-1G
FLUO018796-1GEA
75.9
EUR
FLUO018796-1G
(3-Methoxyphenyl)aceton
(3-Methoxyphenyl)aceton
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD00008771 CAS-Nummer: 3027-13-2 EINECS: 221-191-9 |