(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Methoxybenzylcyanid
018797-10G
FLUO018797-10GEA
39.8
EUR
FLUO018797-10G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa) Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001910 CAS-Nummer: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |