2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
018798-10G
FLUO018798-10GEA
321
EUR
FLUO018798-10G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD00004512 CAS-Nummer: 7417-18-7 EINECS: 231-029-9 |