3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(2-Methoxyphenyl)propansäure
018801-5G
FLUO018801-5GEA 45.5 EUR
FLUO018801-5G
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00002772
CAS-Nummer: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0