3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3-Methoxyphenyl)propansäure
018802-10G
FLUO018802-10GEA
140
EUR
FLUO018802-10G
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD00014027 CAS-Nummer: 10516-71-9 EINECS: 234-049-6 |