3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)propansäure

018803-5G
FLUO018803-5GEA 31.1 EUR
FLUO018803-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…102 °C
MDL: MFCD00002777
CAS-Nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR