1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2-Methoxyphenylthioharnstoff, N-(2-Methoxyphenyl)thioharnstoff

018808-5G
FLUO018808-5GEA 146 EUR
FLUO018808-5G
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182,25 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
MDL: MFCD00022162
CAS-Nummer: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR