1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3-Methoxyphenyl)thioharnstoff, 3-Methoxyphenylthioharnstoff
018809-10G
FLUO018809-10GEA
288
EUR
FLUO018809-10G
1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂ Molecular Weight: 182,25 g/mol |
MDL:
MFCD00060446 CAS-Nummer: 37014-08-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |