1-Methylbenzotriazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzotriazole
018820-10G
FLUO018820-10GEA
285
EUR
FLUO018820-10G
1-Methylbenzotriazol
1-Methylbenzotriazole
Formel:
C₇H₇N₃ |
MDL:
MFCD00014572 CAS-Nummer: 13351-73-0 EINECS: 236-401-4 |