Methyl-4-chlorbenzoat

Lieferant: FLUOROCHEM

018826-25G
FLUO018826-25GEA 30.6 EUR
FLUO018826-25G
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Siedepunkt: 103…106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000621
CAS-Nummer: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 13,02144

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR