Methyl-3,4-diaminobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Diaminobenzoesäuremethylester
018830-5G
FLUO018830-5GEA
39.9
EUR
FLUO018830-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 108…110 °C |
MDL:
MFCD00017098 CAS-Nummer: 36692-49-6 |