Methyl-2,4-dimethoxybenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dimethoxybenzoesäuremethylester
018831-10G
FLUO018831-10GEA
243
EUR
FLUO018831-10G
Methyl-2,4-dimethoxybenzoat
Methyl-2,4-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00070649 CAS-Nummer: 2150-41-6 |