Methyl-2,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Dimethoxybenzoesäuremethylester
018832-5G
FLUO018832-5GEA
299
EUR
FLUO018832-5G
Methyl-2,5-dimethoxybenzoat
Methyl-2,5-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00060624 CAS-Nummer: 2150-40-5 |