3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-(Methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3-(1,3-Benzodioxyl-5-yl)propionic acid
018840-5G
FLUO018840-5GEA
192
EUR
FLUO018840-5G
3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure
3-(3,4-Methylendioxy)phenylpropionsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol |
MDL:
MFCD00016909 CAS-Nummer: 2815-95-4 EINECS: 220-565-9 |