Methyl-5-methylsalicylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
018844-1G
FLUO018844-1GEA
47.7
EUR
FLUO018844-1G
Methyl-5-methylsalicylat
Methyl-5-methylsalicylat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00016485 CAS-Nummer: 22717-57-3 EINECS: 245-173-5 |