5-Methyl-4-phenyl-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
018853-1G
FLUO018853-1GEA
156
EUR
FLUO018853-1G
5-Methyl-4-phenyl-o-anisidin
5-Methyl-4-phenyl-o-anisidin
Formel:
C₁₄H₁₅NO |
MDL:
MFCD00270117 CAS-Nummer: 206761-76-4 |