1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Methylphenylthioharnstoff, 1-(2-Tolyl)thioharnstoff, o-Tolylthioharnstoff, N-(2-Methylphenyl)thioharnstoff
018861-10G
FLUO018861-10GEA 108 EUR
FLUO018861-10G
1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 166.25 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 160
MDL: MFCD00041162
CAS-Nummer: 614-78-8
EINECS: 210-395-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III