1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 4-Methylphenylthioharnstoff, 1-(4-Tolyl)thioharnstoff, N-(4-Methylphenyl)thioharnstoff, p-Tolylthioharnstoff

018863-10G
FLUO018863-10GEA 84.9 EUR
FLUO018863-10G
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 166.25 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 195…196 °C
MDL: MFCD00041190
CAS-Nummer: 622-52-6
EINECS: 210-740-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR